Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, Reagenzqualität niedriger Benzol-Gehalt
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: CarbondisulfidKohlendisulfidKohlenstoffdisulfid
342270-100MLEA 51.04 EUR
342270-100ML 342270-1L 342270-800ML
Schwefelkohlenstoff ≥99,9%, Reagenzqualität niedriger Benzol-Gehalt
Schwefelkohlenstoff
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: CS₂
Molecular Weight: 76,14 g/mol
Siedepunkt: 46 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -76 °C
Dichte: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/94/785394.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit 50 %
Assay (GC) Min. 99.90 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Non-volatile matter Max. 0.0003 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)