Silbernitrat 99,0 ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
209139-100G
209139-500G
209139-100GEA
480.05
EUR
209139-100G
209139-500G
Silbernitrat 99,0 ACS, Fluka™
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 212 °C Dichte: 4.350 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Free acid | complying |
Copper (Cu) | Max. 0.0002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0002 % |
Lead (Pb) | Max. 0.001 % |
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) | Max. 0.01 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |
Appearance of the solution | complying |