Blei(II)nitrat ≥99%, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidinitrat
11520-1KG
11520.9050
11520-5KG
11520-1KGEA
111.85
EUR
11520-1KG
HONE11520.9050
HONC11520-5KG
Blei(II)nitrat ≥99%, Puriss., Fluka™
Blei(II)nitrat
Formel:
Pb(NO₃)₂ Molecular Weight: 331,21 g/mol Siedepunkt: Decomposes on heating, Schmelzpunkt: 458-459 °C (1,023 hPa) Dichte: 4,49 g/cm³ (20.1 °C) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00011153 CAS-Nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,05432 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Iron (Fe) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |