(±)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) zur gravimetrischen Bestimmung von Na, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
DL-α-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxy-2-phenylacetic acid, α-Methoxyphenylacetic acid
65210-25G
65210-5G
65210-25GEA
795.92
EUR
65210-25G
65210-5G
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure ≥99,0% (durch titrimetrische Analyse) zur gravimetrischen Bestimmung von Na, Fluka™
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.18 g/mol Siedepunkt: 165 °C (24 hPa) Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064217 CAS-Nummer: 7021-09-2 EINECS: 230-300-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (NMR) | complying |
Assay | 99.0 - 101.1 % |
Residue on ignition | Max. 0.05 % |
Melting point | 69 - 71 °C |
APHA | Max. 50 |