1,2-Dimethoxyethan ≥99% inhibitorfrei, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylenglycoldimethylether, EGDME, Dimethylglycol, DME
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
E27408-1LEA 133.61 EUR
E27408-1L E27408-2.5L E27408-20L
1,2-Dimethoxyethan ≥99% inhibitorfrei, Reagenzqualität
1,2-Dimethoxyethan
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -58 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: -2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008502
CAS-Nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 15 ppm
Vapor Pressure 48 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 10.4 %