Kaliumhydroxid ∼45% in wässriger Lösung für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
03564-100ML
03564-500ML
03564-100MLEA
40.86
EUR
03564-100ML
03564-500ML
Kaliumhydroxid ∼45% in wässriger Lösung für die HPLC, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 112 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1.510 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 UN: 1814 ADR: 8 II Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 40.5 - 49.5 % |
Assay of K₂CO₃ | Max. 0.3 % |
Suitability test (HPLC) | complying |
Density (D 20/4) | 1.440 - 1.480 |
Absorbance at 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 310 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 300 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 290 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.1 |