di-Ammoniumhydrogenphosphat 99-102%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch
04211-1KG
04211-25KG
04211-1KGEA
75.61
EUR
04211-1KG
04211-25KG
di-Ammoniumhydrogenphosphat 99-102%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von NF, Fluka™
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Molecular Weight: 132,06 g/mol Schmelzpunkt: 155 °C Dichte: 1,62 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 102.0 % |
pH (1 %,25°C) | 7.6 - 8.2 |
Arsenic (As) | Max. 2 ppm |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.02 % |