Bariumsulfat 97,0-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
11432-1KGEA
42.66
EUR
11432-1KG
11432-2.5KG
HONE11432.9025
11432-25KG
Bariumsulfat 97,0-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Barium sulphate
Formel:
BaSO₄ Molecular Weight: 233,39 g/mol Schmelzpunkt: 1,580 °C Dichte: 4,400 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003455 CAS-Nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97.5 - 100.5 % |
Loss on ignition (600°C) | Max. 2.0 % |
Soluble in acid | Max. 0.3 % |
Soluble Ba-salts | complying |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Oxidizable S compounds | complying |
Residual solvents | complying |
Residual solvents | complying |