Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 99-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Kupfersulfat
12852.9050 12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
HONE12852.9050EA 0 EUR
HONE12852.9050 12852-1KG 12852-250G 12852-6X1KG
Kupfer(II)sulfat, wasserfrei 99-100,5% (durch Trockensubstanz), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molecular Weight: 159,61 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 3,606 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (250°C) Max. 1.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 30 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 100 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying