Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Ferroammoniumsulfat Hexahydrat, Eisen(II)ammoniumsulfat Hexahydrat, Mohrsches Salz
09720-1KG 09720-50KG
09720-1KGEA 81.15 EUR
09720-1KG HONC09720-50KG
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat ≥99,0% (RT), Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat
Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Molecular Weight: 392.14 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (Zers.)
Dichte: 1.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (manganometric) Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 3.0 - 5.0
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 100 ppm
Manganese (Mn) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 200 ppm
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Iron(III) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 20 ppm