Natriumhypochlorit 6 -14% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 70.67 EUR
13440-500ML 13440-6X500ML
Natriumhypochlorit 6 -14% verfügbares Chlor in wässriger Lösung, Fluka™
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74,44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of active chlorine 6 - 14 %