Natriumhypochlorit ∼10% RT aqueous solution, Purum, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 73.9 EUR
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Natriumhypochlorit ∼10% RT aqueous solution, Purum, Fluka™
Sodium hypochlorite
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClNaO
Molecular Weight: 74.44 g/mol
Siedepunkt: 111 °C
Schmelzpunkt: –30…–20 °C
Dichte: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26