Zinkacetat Dihydrat 99-102%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, E650, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
25044-1KG 25044.9025
25044-1KGEA 111.92 EUR
25044-1KG HONE25044.9025
Zinkacetat Dihydrat 99-102%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, E650, Fluka™
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 219.51 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1.750 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
Merck Index: 12,10256
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
in CH₃COOH insoluble matters Max. 0.005 %
Alkalis/earth alkalis Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Organic volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying