Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
31253.9050
31253-1KG
31253-250G
31253-500G
31253-6X1KG
HONE31253.9050EA
0
EUR
HONE31253.9050
31253-1KG
31253-250G
31253-500G
31253-6X1KG
Kaliumhexacyanoferrat(III) ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel:
K₃Fe(CN)₆ Siedepunkt: Decomposes on heating Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011392 CAS-Nummer: 13746-66-2 EINECS: 237-323-3 Merck Index: 13,07712 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.0005 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.02 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.001 % |
Lead (Pb) | Max. 0.002 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)₆]₄⁻) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |