Ethylenglycolmonoethylether 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethylglycol, Ethylenglycolmonoethylether
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
128082-2.5LEA 150.78 EUR
128082-2.5L 128082-25L 128082-1L
Ethylenglycolmonoethylether 99%, Reagenzqualität
Ethylenglycolmonoethylether
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₂H₅OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 90,12 g/mol
Siedepunkt: 136 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -70 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (1,013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002869
CAS-Nummer: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck Index: 13,03786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461a4daf8709ebd6b4516d73b4b32eee33cd1bca&vid=625adefb8d1e2126363931c57a51d3e1df419926&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 460 °F
Refractive Index n20/D 1.407 (lit.)
Vapor Pressure 3.8 mmHg ( 20 °C)