Thymolblau Indikator S. No.: 879, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
32728-5G
32728-25G
32728-5GEA
50.38
EUR
32728-5G
32728-25G
Thymolblau Indikator S. No.: 879, Fluka™
Thymolblau
Formel:
C₂₇H₃₀O₅S Molecular Weight: 466,6 g/mol Schmelzpunkt: 221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005869 CAS-Nummer: 76-61-9 EINECS: 200-973-3 Merck Index: 12,09541 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Change range (Ph1,2 - 2,8) | complying |
Change range (PH₈,0 - 9,6) | complying |
Indicator solution | complying |
Extinction maximum at | 589 - 599 nm |
Extinction maximum of | 700 - 900 |