Kaliumsulfat 99-101%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
12658-50KG 12658.9050 12658-1KG
12658-50KGEA 1527.1 EUR
12658-50KG HONE12658.9050 12658-1KG
Kaliumsulfat 99-101%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur., Fluka™
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Molecular Weight: 174.26 g/mol
Siedepunkt: 1.698 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 1.067 °C
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (130°C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Magnesium (Mg) Max. 20 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying