Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, leicht violett 99,0-102,0%, kristallin, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat
31111-50KG 31111-500G
31111-50KGEA 1764.76 EUR
31111-50KG 31111-500G
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat, leicht violett 99,0-102,0%, kristallin, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482.2 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 37 °C
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Solution 10 g to 100 mL (H₂O) complying
Form crystalline