Piperidin ≥99,0% (durch GC, titrimetrische Analyse), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hexahydropyridin, Hexazan, Pentamethylenimin
80640-1L 80640-500ML
80640-1LEA 365.21 EUR
80640-1L 80640-500ML
Piperidin ≥99,0% (durch GC, titrimetrische Analyse), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Piperidin
Beilstein Number: 102438
RTECS Number: TM3500000
UNSPSC Code: 12190000
Formel: C₅H₁₁N
Siedepunkt: 10,3 %(V)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005979
CAS-Nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07621
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index n20/D 1.452 (lit.)
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Refractive index (n 20/D) 1.452 - 1.454
Non-volatile matter Max. 0.02 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.3 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm