Diisopropylether ≥98,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Isopropyl ether
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol ~0,001%
38270-2.5L 38270-1L
38270-2.5LEA 136.49 EUR
38270-2.5L 38270-1L
Diisopropylether ≥98,5% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Diisopropylether
Beilstein Number: 1731256
RTECS Number: TZ5425000
UNSPSC Code: 12191602
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Siedepunkt: 67…70 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,73 g/cm³
Flammpunkt: –29 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
factor 0.998 - 1.002
Identity (IR) complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 98.5 %
Density (D 20/4) 0.723 - 0.725
Refractive index (n 20/D) 1.367 - 1.369
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Free acid (as C₂H₅COOH) Max. 0.005 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
2-propanol (GC) Max. 0.5 %
Assay BHT (GC) 0.0005 - 0.02 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 10 ppm
APHA Max. 25
Autoignition Temperature 827 °F