Bromkresolgrün Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 3,3',5,5'-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein, BCG
32742-5G 32742-25G
32742-5GEA 80.86 EUR
32742-5G 32742-25G
Bromkresolgrün Reag. Ph. Eur., Fluka™
Bromkresolgrün
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Molecular Weight: 698,02 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH Range 3.8 - 5.4, yellow to blue
Indicator solution complying
Change range complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying