Bromkresolpurpur Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
32642-1KGEA 1479.46 EUR
32642-1KG 32642-5G 32642-25G
Bromkresolpurpur Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Change range complying
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Curve course (UV) complying
Extinction maximum at 414 - 424 nm
Extinction maximum of Min. 400
pH Range 5.2 - 6.8, yellow to purple