Natriumacetat 99,0 Titrimetric HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
71185-250G 71185-50G
71185-250GEA 298.83 EUR
71185-250G 71185-50G
Natriumacetat 99,0 Titrimetric HPLC, Fluka™
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4 Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm Max. 0.05
Absorbance at 260 nm Max. 0.01
Absorbance 500 nm Max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying
pKa  4.76 (acetic acid)
Form Solid
Autoignition Temperature 1112 °F