Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥99,0% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Bittersalz
63140-100G
63140-500G
63140-1KG
63140-5KG
63140-100GEA
29.7
EUR
63140-100G
63140-500G
63140-1KG
HONC63140-5KG
Magnesiumsulfat Heptahydrat ≥99,0% (durch komplexometrische Analyse), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molecular Weight: 246,48 g/mol Schmelzpunkt: 1,124 °C (Zersetzung) Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 Merck Index: 13,05715 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 8.2 |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.02 % |
Cadmium (Cd) | Max. 0.0005 % |
Cobalt (Co) | Max. 0.0005 % |
Chromium (Cr) | Max. 0.0005 % |
Copper (Cu) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Potassium (K) | Max. 0.001 % |
Manganese (Mn) | Max. 0.0005 % |
Sodium (Na) | Max. 0.001 % |
Nickel (Ni) | Max. 0.0005 % |
Lead (Pb) | Max. 0.0005 % |
Strontium (Sr) | Max. 0.0005 % |
Zinc (Zn) | Max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Ammonium (NH₄) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.0005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.002 % |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | complying |