Titan(IV)oxid 99-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
14027-1KG
14027-25KG
14027.9025
14027-250G
14027-1KGEA
98.6
EUR
14027-1KG
14027-25KG
HONE14027.9025
14027-250G
Titan(IV)oxid 99-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Titan(IV)oxid
Formel:
TiO₂ Siedepunkt: >2,000 °C Schmelzpunkt: >1,800 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011269 CAS-Nummer: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 100.5 % |
Assay (calculated to the dried substance) | 99.0 - 100.5 % |
Water soluble matter | Max. 0.25 % |
Water soluble matter (hot) | Max. 0.5 % |
In acid (HCl 0,5 mol/l) Solution matter | Max. 0.5 % |
Loss on drying (105°C, 3h) | Max. 0.5 % |
Loss on ignition (800 °C) | Max. 0.5 % |
Acidity or alkalinity | complying |
Arsenic (As) | Max. 20 ppm |
Barium (Ba) | complying |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Antimony (Sb) | Max. 50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |