Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat ≥98%, Puriss. special, erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Magnesiumphosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumorthophosphat dibasisch Trihydrat, Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
04260-30KG
04260.9030
04260-30KGEA
767.81
EUR
04260-30KG
HONE04260.9030
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat ≥98%, Puriss. special, erfüllt analytische Spezifikationen von DAB, Fluka™
Magnesiumhydrogenorthophosphat Trihydrat
Formel:
HMgO₄P·3H₂O Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 2,1 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150390 CAS-Nummer: 7782-75-4 EINECS: 233-142-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98 - 103 % |
Barium (Ba) | complying |
Arsenic (As) | Max. 0.0001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.02 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.03 % |
Mg-, Mg-dihydrogen phosphate | complying |