Zinkoxid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Zink(II)oxid
14439-1KG 14439.9025
14439-1KGEA 64.48 EUR
14439-1KG HONE14439.9025
Zinkoxid 99-100,5% (Trockenmasse), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Zinkoxid
Formel: ZnO
Schmelzpunkt: 1,975 °C
Dichte: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated to ignited substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on ignition (500°C) Max. 1.0 %
Alkalinely reacting substances complying
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Lead complying
Iron and other heavy metals complying
Carbonate and color of the solution complying
Carbonates and substances insoluble in acids complying
Residual solvents complying