Zinkbromid, wasserfrei ≥98%, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zink(II)bromid, Zinkdibromid
02128-25KG
02128-5KG
02128.9050
02128-4X5KG
02128-25KGEA
2340.98
EUR
02128-25KG
02128-5KG
HONE02128.9050
02128-4X5KG
Zinkbromid, wasserfrei ≥98%, Puriss., Fluka™
Zinkbromid
Formel:
Br₂Zn Molecular Weight: 225,2 g/mol Siedepunkt: 697 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: 394 °C Dichte: 4,22 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00011294 CAS-Nummer: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 3,III Merck Index: 13,10182 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Barium (Ba) | Max. 0.001 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Lead (Pb) | Max. 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |