Salzsäure rauchend 36,5 - 38%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
07102.9030
07102-1L
07102-2.5L
07102-2.5L-GL
07102-1L-GL
HONE07102.9030EA
0
EUR
HONE07102.9030
07102-1L
07102-2.5L
07102-2.5L-GL
07102-1L-GL
Salzsäure rauchend 36,5 - 38%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Siedepunkt: 42 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 1,190 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 36.5 - 38.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 1 ppm |
Sulfate (SO₄) | complying |
Sulfite (SO₃) | complying |
Free Bromine or Chlorine | complying |
Bromide or Iodide | complying |
Appearance of the substance | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |
Vapor Density | 1.3 (vs air) |