Salzsäure 0.1 M HCl (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
35335-1LEA 29.06 EUR
35335-1L 35335-5L 35335-10L-VP 35335-4X5L 35335-6X1L 35335-5L-VP
Salzsäure 0.1 M HCl (0.1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Dichte: 1.000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective