1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz für spektrophotometrische Bestimmung von Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Nitroso-R salt
73950-100G 73950-25G
73950-100GEA 145.12 EUR
73950-100G 73950-25G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz für spektrophotometrische Bestimmung von Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonsäure Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Molecular Weight: 377.26 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003885
CAS-Nummer: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay 90.0 - 105.0 %