Talk, Pulver, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Magnesiumsilikat Monohydrat, Magnesiumsilikathydrat, Talkum
18654-25KG 18654.9025
18654-25KGEA 247.81 EUR
18654-25KG HONE18654.9025
Talk, Pulver, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Fluka™
Talk
Formel: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
Molecular Weight: 379,27 g/mol
Schmelzpunkt: 800 °C
Dichte: 2,7 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792903
CAS-Nummer: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on ignition (1000°C) Max. 7.0 %
Water soluble matter Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Aluminium (Al) Max. 2.0 %
Calcium (Ca) Max. 0.9 %
Iron (Fe) Max. 0.25 %
Magnesium (Mg) 17.0 - 19.5 %
Lead (Pb) Max. 10 ppm
Microbiological impurity complying
Identity complying
Residual solvents complying