Ammoniaklösung 28,0 - 30,0% (NH₃-Basis) in Wasser ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumhydroxid, Ammoniak
221228-1L
221228-500ML
221228-6X500ML
221228-100ML
221228-2.5L
221228-1LEA
51.54
EUR
221228-1L
221228-500ML
221228-6X500ML
221228-100ML
221228-2.5L
Ammoniaklösung 28,0 - 30,0% (NH₃-Basis) in Wasser ACS, Fluka™
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Siedepunkt: 32 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: -92 °C Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay (acidimetric) | 28.0 - 30.0 % |
Residue on ignition | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.00002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.00005 % |
KMnO₄ reducing matter | complying |
CO₂ | Max. 0.002 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.00005 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.0002 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.0002 % |
Phosphate (PO₄) | Max. 0.0002 % |