Ammoniaklösung 30 - 33% (NH₃-Basis) in Wasser, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak
05002.9022 05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
HONE05002.9022EA 0 EUR
HONE05002.9022 05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Ammoniaklösung 30 - 33% (NH₃-Basis) in Wasser, Puriss., Fluka™
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 32 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -92 °C
Dichte: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %