Kapillarsäulen, OPTIMA® XLB
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
725850.30 725850.60
MANA725850.30EA 800 EUR
MANA725850.30 MANA725850.60
Kapillarsäulen, OPTIMA® XLB
Chromatographiesäulen
Unpolare Silarylen-GC-Phase mit geringem Bluten für die Umweltanalyse.
  • Ideal für Ionenfallen- und Quadrupol-MS-Detektoren
  • Hochselektiv für Umwelt- und Spurenanalysen wie Pestizide und PCB
  • Maximale Temperatur für isothermen Betrieb 340 °C
  • Maximale Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 360 °C
Phase mit optimiertem Silarylengehalt.