Kapillarsäulen, OPTIMA® FFAPplus
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
726241.30 726241.60 726242.30 726242.60 726243.30 726243.60 726246.30 726246.60
MANA726241.30EA 590 EUR
MANA726241.30 MANA726241.60 MANA726242.30 MANA726242.60 MANA726243.30 MANA726243.60 MANA726246.30 MANA726246.60
Kapillarsäulen, OPTIMA® FFAPplus
Chromatographiesäulen
Polare GC-Phase mit optimierter Quervernetzung für geringeres Säulenbluten.
  • Geeignet für MS-Detektoren
  • Empfohlen für FAME und freie Carbonsäuren
  • Maximale Temperatur für isothermen Betrieb 250 °C
  • Maximale Temperatur für kurze Isothermen in einem Temperaturprogramm 260 °C
Polyethylenglycol 2-Nitroterephthalat-Phase
USP-Code G35