Etiketten für den BradyJet J2000 Labordrucker
Lieferant: Brady
150005 150006 150007 150011 150015 150016 150018 150019 150020 150022 150023 150024 150025 150028 150033 150163 150542 150545 150543 150541 150544 150547
BRDY150005EA 151.19 EUR
BRDY150005 BRDY150006 BRDY150007 BRDY150011 BRDY150015 BRDY150016 BRDY150018 BRDY150019 BRDY150020 BRDY150022 BRDY150023 BRDY150024 BRDY150025 BRDY150028 BRDY150033 BRDY150163 BRDY150542 BRDY150545 BRDY150543 BRDY150541 BRDY150544 BRDY150547
Etiketten für den BradyJet J2000 Labordrucker
Etiketten
Diese Polypropylen-Etiketten für BradyJet J2000 Labordrucker sind in passenden Größen und Formen für die meisten Probenbehälter erhältlich sind, wie Ampullen, Röhrchen, Cryo-Behälter, Schalen, Mikrotiterplatten und verschiedene Glasbehälter.
  • Speziell dazu entwickelt, nach dem Bedrucken gut lesbar und zuverlässig haften zu bleiben
  • Halten der Lagerung in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken sowie der Behandlung in heißen Wasserbädern oder Autoklaven stand
Sie sind auch gegen übliche Laborchemikalien beständig, wie Aceton, Ethanol, Toluen, Xylen und IPA.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable