Temperatur-Funkdatenlogger, AiroSensor X ER 20-20-43, für ultratiefe Temperaturen (−200 bis + 200 °C)
Lieferant: SenseAnywhere
0096647494807 0096647494845
SENA0096647494807EA 195 EUR
SENA0096647494807 620-2701
Temperatur-Funkdatenlogger, AiroSensor X ER 20-20-43, für ultratiefe Temperaturen (−200 bis + 200 °C)
Datenlogger
Der SenseAnywhere AiroSensor X ER Modell 20-20-43 ist wie der beliebte AiroSensor T ER Modell 20-20-31, verfügt jedoch zusätzlich über einen IP67-Stecker mit dem digitalen SenseAnywhere Bus (SAB). Der SAB-Bus ist eine sehr vielseitige Schnittstelle, welche die Energie- und Datenkommunikation zu SAB-kompatiblen Peripheriegeräten von SenseAnywhere ermöglicht. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Schnittstelle können die Peripheriegeräte als Einzelgerät getestet und kalibriert werden. Dies bietet einen großen Vorteil gegenüber analogen Schnittstellen, bei welchen Sensor und Messgerät immer paarweise kalibriert werden müssen. Einsetzbar in vielen Industrieanwendungen: Apotheken, Arzneimitteltransport, Gastgewerbe und Gesundheitswesen, Kühlkette, Labor, usw.
  • Präziser Pt100-Fühler
  • Der Beschleunigungssensor meldet Bewegung oder Stöße
  • Ankunfts- und Abfahrtszeiten werden automatisch eingetragen
  • Echtzeit: Rund-um-die-Uhr-Daten ermöglichen einen vollständigen Audit-Bericht
  • Sofortalarm: Benachrichtigung per E-Mail oder SMS, sobald Grenzwerte überschritten werden
  • Sichere Datenspeicherung: Greifen Sie jederzeit und von überall auf Ihre Daten in der Cloud zu
  • SenseAnywhere Funkprotokoll mit automatischer Serviceerkennung und nahtloser Roaming-Funktion
  • 1.000.000 Messungen
  • Bewegung: 3-Achsen-Beschleunigungssensor, Empfindlichkeit 0 - 16 g, programmierbar
Funknetzwerk-Frequenz: ISM-Band, 868 MHz (Region 1)
Reichweite: Bis zu 600 m/2000 ft im Freifeld
Speicherkapazität: 18.500 Ereignisse mit Datum und Zeitstempel
Langzeitstabilität Temperatur: ≦0,01 °C /Jahr
SenseAnywhere bietet mit dem AiroSensor X ER 20-20-43 und dem Pt100-Fühler eine smarte Überwachungslösung für extrem niedrige Temperaturen, die speziell entwickelt wurde für den Einsatz in:
- Ultra-Tieftemperatur-Umgebungen zur Überwachung von kryogenen Anwendungen bis zu −200 °C
- Umgebungen mit hohen Temperaturen bis zu +200 °C
Somit gewährleistet dieses System (AiroSensor X ER 20-20-43 und PT100-Fühler) genaue Messungen über einen breiten Temperaturbereich (−200 bis +200 °C).
Standards: EN12830 Klasse 1, Lager & Transport, Klimaumgebungen Typ: D CE, EN300328, EN55022
Bitte beachten Stecker nicht lösen bei Temperaturen unter −25 °C