Öle für Rotationsviskosimeter, ROTAVISC
Lieferant: IKA
IKAA25000398EA 154 EUR
IKAA25000398 IKAA25000397 IKAA25000437 IKAA25000436 IKAA25000469 IKAA25000468 IKAA25000435 IKAA25000434 IKAA25000467 IKAA25000466 IKAA25000399
Öle für Rotationsviskosimeter, ROTAVISC
Schmiermittel
Mit diesen zertifizierten Standard-Silikonölen kann die Messgenauigkeit des ROTAVISC überprüft werden.