Heizhauben, Mehrplatz, WHRE4-Serie, PILZ®
Lieferant: Winkler
Pilz
WINKWHRE4E000500CHEA 1830 EUR
WINKWHRE4E000500CH WINKWHRE4E001000UK WINKWHRE4E000250CH WINKWHRE4E000100RC WINKWHRE4E000250SS WINKWHRE4E000500SS WINKWHRE4E001000RC WINKWHRE4E000100UK WINKWHRE4E000100SS WINKWHRE4E001000CH WINKWHRE4E000500UK WINKWHRE4E000250UK WINKWHRE4E000500RC WINKWHRE4E000250RC WINKWHRE4E001000SS WINKWHRE4E000100CH
Heizhauben, Mehrplatz, WHRE4-Serie, PILZ®
Heizgeräte Heizhauben
Für Rundkolben. Max. 450 Grad. Mehrplatz-Heizhauben mit pulverbeschichtetem, chemikalienbeständigem Metallgehäuse und Front- und Abdeckplatte aus Edelstahl. Die Heizhauben haben einen gehäkelten Außenmantel aus Glasseide.
  • Integrierter Leistungswahlschalter pro Heizposition, stufenlos regelbare Leistung 0 bis 100 %
  • Vier Heizzonen
  • Lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,5 m)
  • RCD Personenschutzstecker (Kabellänge 1,0 m)
Klemmstange STK1 pro Heizplatz (ohne Stange).