Fittings, InfinityLab
Lieferant: Agilent
InfinityLab
558-0638EA 151 EUR
558-0638 558-0639 558-0641 558-0642 558-0643 558-0632 558-0644 558-0633 558-0645 558-0634 558-0635 558-0646 558-0636 558-0637 558-0640
Fittings, InfinityLab
Fittings und Verbinder
InfinityLab Quick Connect Fittings sind "fingerfeste", wiederverwendbare Fittings für UHPLC, stabil bis 1300 bar.
  • Keine Werkzeuge erforderlich
Für schwerer zugängliche Bereiche auf Ihrem LC-Gerät stellt das InfinityLab Quick Turn Fitting mit einer kurzen Schraubenschlüsseldrehung entweder eine fingerfeste Verbindung (stabil bis 600 bar) oder eine Premium UHPLC-Verbindung (stabil bis 1300 bar) her.