Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (durch GC)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Unter Stickstoff abgepackt
H63857.09
H63857.18
H63857.09EA
42.1
EUR
H63857.09
H63857.18
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98% (durch GC)
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formel:
C₈H₂₂O₂Si₂ Siedepunkt: 165…171 °C Dichte: 0,842 g/cm³ Flammpunkt: 51 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009640 CAS-Nummer: 7381-30-8 EINECS: 230-950-3 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | >97.5% |