Besucherkittel, PP
Lieferant: VWR Collection
113-9268EA 0 EUR
113-9268 113-9265 113-9258 113-9267 113-9264
Besucherkittel, PP
Einweg-Kleidung
Einweg-Besucherkittel aus PP-Vlies.
  • Frontverschluss mit fünf Knöpfen
  • Stehkragen
  • Latexfreier Gummizug an den Ärmeln
Gewicht: 35 g/m²
Verpackung: Ein Kittel pro Beutel und 50 pro Karton.