Zinkcarbonat, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Zink(II)carbonat
0210473780
0210473790
ICNA0210473780EA
54.6
EUR
ICNA0210473780
ICNA0210473790
Zinkcarbonat, weißes Pulver
Zinkcarbonat
Zinc arbonate is a mineral ore of zinc.
- Refractive Index: 1.82 (lit.)
Bitte beachten Research use only (RUO)
Formel:
CO₃Zn Molecular Weight: 125,4 g/mol Dichte: 4,398 g/cm³ (68 °F) (Lit.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041957 CAS-Nummer: 3486-35-9 EINECS: 222-477-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |