Ethanol vergällt (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Ethyl alcohol denatured
147194.1212 147194.1214
APPC147194.1212EA 48.3 EUR
APPC147194.1212 APPC147194.1214
Ethanol vergällt (vergällt mit 1% MEK, 1% IPA und 10 ppm Bitrex®)
Ethanol vergällt
Denaturants IPA, MEK and Bitrex
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46.07 g/mol
Siedepunkt: 78.3 °C
Schmelzpunkt: –114.5 °C
Dichte: 0.789 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, Denaturant not Included) Min. 99.8%
Acidity (as CH₃COOH) Max. 1.0 mg/100 ml
Identity (IR) Passes Test
Water (K.F.) Max. 0.3%