Flaschen, Enghals, rund, mit Gewinde, 321
Lieferant: KAUTEX TEXTRON
215-3247EA 419 EUR
215-3247 215-3246 215-3245
Flaschen, Enghals, rund, mit Gewinde, 321
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE. Mit Schutzschicht aus PA. Weiß.
  • Spezielle Verpackung
  • Schutzschicht
  • Auslaufsicher
  • Nicht für Lebensmittel geeignet
Hochwertige Verpackung mit Schutzschicht aus Polyamid für leichtflüchtige oder stark riechende Medien mit hoher Permeation.