Schürze für die Lebensmittelindustrie, Nantou 8195
Lieferant: SIOEN
8195A2FK0H45 8195A2FK0W02
SIOE8195A2FK0H45EA 46.6 EUR
SIOE8195A2FK0H45 SIOE8195A2FK0W02
Schürze für die Lebensmittelindustrie, Nantou 8195
Arbeitskleidung
Nantou ist eine geräuscharme und haltbare Schürze aus 100% Polyamid 6,6 Strick mit PU-Beschichtung.
  • Wasserdicht, flexibel und elastischer Flexothane® Kleen Stoff
  • Nackenträger mit Schnallen
  • Zwei Bänder an der Taille und zusätzliche Verstärkung am Bauch
  • Waschbar bei 95 °C gewährleistet optimale Hygiene
Für die Lebensmittelindustrie entwickelt.
Gewicht: 170 g/m²
Farbe: Weiß oder blau
Standards: EN 14605 Typ PB 4, EN 340:2003, (EC) 1935:2004, Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen