Alfacalcidol ≥95%, kristalliner Feststoff
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha-Hydroxyvitamin D3, 1alpha-Hydroxycholecalciferol
12082-1
12082-5
12082-10
CAYM12082-1EA
50
EUR
CAYM12082-1
CAYM12082-5
CAYM12082-10
Alfacalcidol ≥95%, kristalliner Feststoff
Alfacalcidol
Formel:
C₂₇H₄₄O₂ Molecular Weight: 400,65 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00868328 CAS-Nummer: 41294-56-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥95% |
λmax | 213, 265 nm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...