Serenfläschchen, Borosilikatglas
Lieferant: DWK Life Sciences
WHEA4042467EA 0 EUR
WHEA4042467 SCERSP62121D-10 SCERSP62121U-10 SCERSP62113D-312 SCERSP62121D-5 SCERSP62113D-2 SCERSP62113U-10 SCER6212D-20
Serenfläschchen, Borosilikatglas
Vials
Diese Serenfläschchen sind ideal für die Handhabung, Aufbewahrung und Lagerung einer Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet, darunter Reagenzien, Impfstoffe, Blutplasma, Kulturmedien und Chromatographieproben.
  • Das spezielle Design bietet zusätzliche Festigkeit für Gefriertrocknungsanwendungen
  • Geringeres Gewicht, mit engeren Toleranzen und einheitlicher Glasqualität
  • Das spezielle Blowback-Design ermöglicht eine einfache Handhabung der Lyophilisierungsstopfen
Hergestellt aus Borosilikatglas mit einem Ausdehnungskoeffizient 33 und geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen, das den Anforderungen von USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A entspricht.
Bestellinformation: Aluminiumdichtungen, Stopfen und Septen müssen separat bestellt werden.