ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Sensation XXT
Lieferant: Elten
Sensation XXT
114-8769EA 90.1 EUR
114-8769 114-8768 114-8767 114-8766 114-8761 114-8772 114-8771 114-8760 114-8770 114-8765 114-8764 114-8763 114-8762
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Wellmax, Sensation XXT
Schuhe und Stiefel
Umweltfreundlich hergestellte ESD-Sicherheitsschuhe aus hydrophobiertem Textilmaterial in Jeans-Optik und hydrophobiertem Nubukleder, mit gepolsterter Lasche und Zweischichten-PU/PU-Sohle mit niedrigem Profil (WELLMAXX TRAINERS).
  • Bioactive-Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Gelenkunterstützung für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Sohlenkern aus Infinergy® von BASF: Extrem gutes Rückstellvermögen nach Druckausübung („Rebound Effect“), die Energie wird an den Träger zurückgegeben
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Kunststoff (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist und die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.
Farbe: Schwarz/grau
Standards: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, Form A.